4-Quinolinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0731-1G OR0731-25G OR0731-5G
APOSOR0731-1GEA 295 SEK
APOSOR0731-1G APOSOR0731-25G APOSOR0731-5G
4-Quinolinecarboxylic acid
4-Quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Smältpunkt: 253…257 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006782
CAS nummer: 486-74-8