4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(4-Phenylthiazol-2-yl)acetonitrile
OR0711-1G OR0711-250MG OR0711-5G
APOSOR0711-1GEA 1475 SEK
APOSOR0711-1G APOSOR0711-250MG APOSOR0711-5G
4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
4-Phenyl-2-thiazoleacetonitrile
Formel: C₁₁H₈N₂S
MW: 200,259 g/mol
Smältpunkt: 58…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00551791
CAS nummer: 41381-89-9