3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0682-100MG OR0682-10G OR0682-1G
APOSOR0682-100MGEA 260 SEK
APOSOR0682-100MG APOSOR0682-10G APOSOR0682-1G
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₃
Smältpunkt: 48…50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00831780
CAS nummer: 39911-29-0