5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0676-1G OR0676-250MG
APOSOR0676-1GEA 345 SEK
APOSOR0676-1G APOSOR0676-250MG
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C9H6N2O3
Smältpunkt: 300 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01313781
CAS nummer: 6625-96-3