3-Tolylboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR0643-100G
OR0643-500G
APOSOR0643-100GEA
990
SEK
APOSOR0643-100G
APOSOR0643-500G
3-Tolylboronic acid 97%
3-Tolylboronic acid
Formel:
C₇H₉BO₂ Smältpunkt: 159…162 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00040198 CAS nummer: 17933-03-8 |