Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0619-100G OR0619-50G OR0619-250G
APOSOR0619-100GEA 840 SEK
APOSOR0619-100G APOSOR0619-50G APOSOR0619-250G
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Formel: C₁₀H₁₁NO₆
Smältpunkt: 141…144 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007239
CAS nummer: 26791-93-5