cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0607-1G OR0607-5G OR0607-250MG
APOSOR0607-1GEA 570 SEK
APOSOR0607-1G APOSOR0607-5G APOSOR0607-250MG
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Formel: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Smältpunkt: 228…230 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 21170-10-5
EINECS: 244-255-8