3-Methylbenzamidoxime
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-Hydroxy-3-methylbenzimidamide
OR0604-1G OR0604-5G
APOSOR0604-1GEA 530 SEK
APOSOR0604-1G APOSOR0604-5G
3-Methylbenzamidoxime
3-Methylbenzamidoxime
Formel: C₈H₁₀N₂O
Smältpunkt: 87…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00833266
CAS nummer: 40067-82-1