4-(Methylsulphonyl)phenol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR0562-100G
OR0562-25G
OR0562-5G
APOSOR0562-100GEA
2325
SEK
APOSOR0562-100G
APOSOR0562-25G
APOSOR0562-5G
4-(Methylsulphonyl)phenol
4-(Methylsulphonyl)phenol
Formel:
C₇H₈O₃S Smältpunkt: 82…86 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00047806 CAS nummer: 14763-60-1 |