2,3-Dimethylbenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR0561-25G OR0561-5G
APOSOR0561-25GEA 1325 SEK
APOSOR0561-25G APOSOR0561-5G
2,3-Dimethylbenzonitrile 98%
2,3-Dimethylbenzonitrile
Formel: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kokpunkt: 64…66 °C/0,8mmHg
Smältpunkt: 23…25 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00019744
CAS nummer: 5724-56-1