2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
OR0556-1G OR0556-5G OR0556-10G
APOSOR0556-1GEA 1450 SEK
APOSOR0556-1G APOSOR0556-5G APOSOR0556-10G
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Formel: C₁₃H₂₀N₂O
MW: 220,32 g/mol
Smältpunkt: 70…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00711879
CAS nummer: 127222-69-9