4-Iodo-2-nitrotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0542-100G OR0542-25G OR0542-5G
APOSOR0542-100GEA 635 SEK
APOSOR0542-100G APOSOR0542-25G APOSOR0542-5G
4-Iodo-2-nitrotoluene 98%
4-Iodo-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₆INO₂
MW: 263.03 g/mol
Smältpunkt: 66…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051090
CAS nummer: 41252-97-5