2-Formylimidazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0497-100G OR0497-25G OR0497-5G
APOSOR0497-100GEA 2750 SEK
APOSOR0497-100G APOSOR0497-25G APOSOR0497-5G
2-Formylimidazole 95%
2-Formylimidazole
Formel: C₄H₄N₂O
Kokpunkt: 80 °C/0,1mmHg
Smältpunkt: 205…209 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00003544
CAS nummer: 10111-08-7