3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-β-Ala-ol, 3-(Fmoc-amino)-1-propanol
OR0487-100G OR0487-25G OR0487-5G
APOSOR0487-100GEA 10625 SEK
APOSOR0487-100G APOSOR0487-25G APOSOR0487-5G
3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol 95+%
3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol
Formel: C₁₈H₁₉NO₃
MW: 297,35 g/mol
Smältpunkt: 124…126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00409484
CAS nummer: 157887-82-6