2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0482-250MG OR0482-1G
APOSOR0482-250MGEA 1350 SEK
APOSOR0482-250MG APOSOR0482-1G
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Smältpunkt: 165…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00269372
CAS nummer: 81438-52-0