1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0427-100G OR0427-500G
APOSOR0427-100GEA 820 SEK
APOSOR0427-100G APOSOR0427-500G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Formel: C₈H₁₂O₃
Smältpunkt: 70…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010214
CAS nummer: 4746-97-8