1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0417-5G OR0417-25G
APOSOR0417-5GEA 1300 SEK
APOSOR0417-5G APOSOR0417-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,1400 g/mol
Smältpunkt: 206…213 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00159636
CAS nummer: 5744-56-9