3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0409-1G OR0409-25G OR0409-5G
APOSOR0409-1GEA 410 SEK
APOSOR0409-1G APOSOR0409-25G APOSOR0409-5G
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₂₀O₂
Smältpunkt: 89…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00188067
CAS nummer: 14670-94-1