2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Methyl-2,4-pyridinediol, 4,6-Dihydroxy-2-picoline, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyridone, 4-Hydroxy-6-methylpyridin-2(1H)-one
OR0394-5G OR0394-25G
APOSOR0394-5GEA 190 SEK
APOSOR0394-5G APOSOR0394-25G
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Formel: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Smältpunkt: 324…327 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01860849
CAS nummer: 3749-51-7