2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylacetic acid hydrazide
OR0360-1G OR0360-250MG OR0360-5G
APOSOR0360-1GEA 2075 SEK
APOSOR0360-1G APOSOR0360-250MG APOSOR0360-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Formel: C₈H₈Cl₂N₂O
MW: 219,07 g/mol
Smältpunkt: 131…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00833407
CAS nummer: 129564-33-6