2,4-Dichloro-6-methylphenyl isothiocyanate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR0354-5G
OR0354-1G
APOSOR0354-5GEA
4925
SEK
APOSOR0354-5G
APOSOR0354-1G
2,4-Dichloro-6-methylphenyl isothiocyanate
2,4-Dichloro-6-methylphenyl isothiocyanate
Formel:
C₈H₅Cl₂NS Smältpunkt: 57…58 °C Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
306935-83-1 |