2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
OR0353-1G
OR0353-5G
OR0353-10G
APOSOR0353-1GEA
1250
SEK
APOSOR0353-1G
APOSOR0353-5G
APOSOR0353-10G
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
Formel:
C₇H₇Cl₂NO₂S Smältpunkt: 178…180 °C Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
568577-80-0 |