2',4'-Dichloro-6'-methylacetanilide
Leverantör: Apollo Scientific
OR0352-1G OR0352-5G OR0352-10G
APOSOR0352-1GEA 1250 SEK
APOSOR0352-1G APOSOR0352-5G APOSOR0352-10G
2',4'-Dichloro-6'-methylacetanilide
2',4'-Dichloro-6'-methylacetanilide
Formel: C₉H₉Cl₂NO
Smältpunkt: 174…176 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 61655-97-8