2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
OR0342-250G
OR0342-50G
APOSOR0342-250GEA
1325
SEK
APOSOR0342-250G
APOSOR0342-50G
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₃Cl₃O MW: 209,46 g/mol Kokpunkt: 150 °C/34mmHg Smältpunkt: 16…20 °C Densitet: 1,494 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 137 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000661 CAS nummer: 89-75-8 EINECS: 201-938-4 UN: 3261 ADR: 8,II |