3,4-Diaminobenzonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0330-1G OR0330-25G OR0330-5G
APOSOR0330-1GEA 260 SEK
APOSOR0330-1G APOSOR0330-25G APOSOR0330-5G
3,4-Diaminobenzonitrile 95%
3,4-Diaminobenzonitrile
Formel: C₇H₇N₃
Smältpunkt: 144…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00723901
CAS nummer: 17626-40-3