4-Chloro-o-toluic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR0251-100G OR0251-25G OR0251-5G
APOSOR0251-100GEA 2575 SEK
APOSOR0251-100G APOSOR0251-25G APOSOR0251-5G
4-Chloro-o-toluic acid
4-Chloro-o-toluic acid
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Smältpunkt: 167…174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00045852
CAS nummer: 7499-07-2