(±)-2-Phenylpiperazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0220-1G OR0220-5G
APOSOR0220-1GEA 415 SEK
APOSOR0220-1G APOSOR0220-5G
(±)-2-Phenylpiperazine 97%
(±)-2-Phenylpiperazine
Formel: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,23 g/mol
Smältpunkt: 83…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01871362
CAS nummer: 5271-26-1