3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
OR01986-1G
OR01986-5G
APOSOR01986-1GEA
685
SEK
APOSOR01986-1G
APOSOR01986-5G
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₆IN₃ Smältpunkt: 150…152 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03426697 CAS nummer: 599191-73-8 |