Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR01982-500MG OR01982-1G OR01982-5G
APOSOR01982-500MGEA 295 SEK
APOSOR01982-500MG APOSOR01982-1G APOSOR01982-5G
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
Smältpunkt: 76…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05864806
CAS nummer: 143982-54-1