3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR019785-1G OR019785-5G OR019785-10G
APOSOR019785-1GEA 225 SEK
APOSOR019785-1G APOSOR019785-5G APOSOR019785-10G
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C7H9NO
MW: 123,16 g/mol
Smältpunkt: 95…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00111522
CAS nummer: 2199-58-8