5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0197-1G OR0197-5G OR0197-25G
APOSOR0197-1GEA 2700 SEK
APOSOR0197-1G APOSOR0197-5G APOSOR0197-25G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one
Formel: C₁₀H₆Cl₂N₂O
Smältpunkt: 218…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06245502
CAS nummer: 80591-41-9