2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR01967-1G OR01967-250MG
APOSOR01967-1GEA 2000 SEK
APOSOR01967-1G APOSOR01967-250MG
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Formel: C₉H₈ClNO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09836173
CAS nummer: 63842-21-7