3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR01965-1G OR01965-5G
APOSOR01965-1GEA 615 SEK
APOSOR01965-1G APOSOR01965-5G
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
Smältpunkt: 151…153 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234273
CAS nummer: 14543-43-2