6-Hydroxy-m-anisidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-4-methoxyphenol
OR01962-1G OR01962-5G
APOSOR01962-1GEA 260 SEK
APOSOR01962-1G APOSOR01962-5G
6-Hydroxy-m-anisidine
6-Hydroxy-m-anisidine
Formel: C₇H₉NO₂
MW: 139.16 g/mol
Smältpunkt: 135…140 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06616911
CAS nummer: 20734-76-3