Methyl-3-aminosalicylate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR01954-1G
OR01954-250MG
APOSOR01954-1GEA
735
SEK
APOSOR01954-1G
APOSOR01954-250MG
Methyl-3-aminosalicylate
Methyl-3-aminosalicylate
Formel:
C₈H₉NO₃ Smältpunkt: 86…89 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09842614 CAS nummer: 35748-34-6 |