1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR01940-100G OR01940-25G OR01940-5G
APOSOR01940-100GEA 12650 SEK
APOSOR01940-100G APOSOR01940-25G APOSOR01940-5G
1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formel: C₈H₁₀Cl₃N₅
Smältpunkt: 228…231 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 42823-15-4