2-Allylbenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR01935-100MG
OR01935-500MG
APOSOR01935-100MGEA
2150
SEK
APOSOR01935-100MG
APOSOR01935-500MG
2-Allylbenzonitrile
2-Allylbenzonitrile
Formel:
C₁₀H₉N Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
61463-61-4 |