4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR019232-1G OR019232-250MG OR019232-5G
APOSOR019232-1GEA 1325 SEK
APOSOR019232-1G APOSOR019232-250MG APOSOR019232-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₆H₅ClN₄
MW: 168,5837 g/mol
Smältpunkt: 97…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00661967
CAS nummer: 23000-43-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III