Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0192-1G OR0192-5G OR0192-25G
APOSOR0192-1GEA 2300 SEK
APOSOR0192-1G APOSOR0192-5G APOSOR0192-25G
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Kokpunkt: 144 °C/2,25mmHg
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 42228-16-0