3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR019167-1G OR019167-5G
APOSOR019167-1GEA 1200 SEK
APOSOR019167-1G APOSOR019167-5G
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₃H₅N₃S
Smältpunkt: 98…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01312671
CAS nummer: 7411-18-9