Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0190-1G OR0190-5G
APOSOR0190-1GEA 770 SEK
APOSOR0190-1G APOSOR0190-5G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₄O₂S₂
Smältpunkt: 225…227 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00115174
CAS nummer: 1723-27-9