N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
Leverantör: Apollo Scientific
OR018874-1G
OR018874-25G
OR018874-5G
APOSOR018874-1GEA
305
SEK
APOSOR018874-1G
APOSOR018874-25G
APOSOR018874-5G
N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
Formel:
C₁₂H₁₆BrNO₂ Smältpunkt: 159…162 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01765429 CAS nummer: 306937-14-4 |