4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR018832-1G OR018832-5G
APOSOR018832-1GEA 805 SEK
APOSOR018832-1G APOSOR018832-5G
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
Formel: C₁₄H₁₁ClO₂
Smältpunkt: 70…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00831645
CAS nummer: 66422-84-2