ω-Bromo-4-methylacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: α-Bromo-4-methylacetophenone, Bromomethyl p-methylphenyl ketone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 4-Methylphenacyl bromide
OR017854-1G OR017854-5G
APOSOR017854-1GEA 175 SEK
APOSOR017854-1G APOSOR017854-5G
ω-Bromo-4-methylacetophenone
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Kokpunkt: 105 °C/0,1mmHg
Smältpunkt: 48…52 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000203
CAS nummer: 619-41-0