4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
OR017852-5G
OR017852-1G
APOSOR017852-5GEA
2100
SEK
APOSOR017852-5G
APOSOR017852-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formel:
C₅H₅BrN₂O Smältpunkt: 69…76 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00103235 CAS nummer: 287917-96-8 |