5-Bromo-2-chloroanisole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0177-25G OR0177-5G OR0177-100G
APOSOR0177-25GEA 430 SEK
APOSOR0177-25G APOSOR0177-5G APOSOR0177-100G
5-Bromo-2-chloroanisole
5-Bromo-2-chloroanisole
Formel: C₇H₆BrClO
Kokpunkt: 240…245 °C
Smältpunkt: 27…28 °C
Densitet: 1,631 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00078659
CAS nummer: 16817-43-9