5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR01763-1G OR01763-25G OR01763-5G
APOSOR01763-1GEA 650 SEK
APOSOR01763-1G APOSOR01763-25G APOSOR01763-5G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₅H₆N₄
Smältpunkt: 221…223 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00114569
CAS nummer: 5334-41-8
EINECS: 610-989-6