2,6-Dihydroxy-3-nitrobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR017404-1G
APOSOR017404-1GEA
1475
SEK
APOSOR017404-1G
2,6-Dihydroxy-3-nitrobenzonitrile
2,6-Dihydroxy-3-nitrobenzonitrile
Formel:
C₇H₄N₂O₄ Smältpunkt: 238 °C Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
233585-04-1 |