2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR01713-1G OR01713-5G
APOSOR01713-1GEA 0 SEK
APOSOR01713-1G APOSOR01713-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formel: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Smältpunkt: 96…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03789577
CAS nummer: 5946-39-4
UN: 3259
ADR: 8,III