tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms:
5-(Aminomethyl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-BOC protected
OR017082-1G
OR017082-10G
APOSOR017082-1GEA
1300
SEK
APOSOR017082-1G
APOSOR017082-10G
tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate
tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate
Formel:
C₉H₁₆N₄O₂S MW: 244.32 g/mol Smältpunkt: 169…172 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01570587 CAS nummer: 519056-65-6 |